Learn More
1,2-Bis(trimetilsililoxi)etano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10700721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10700721 10 g Frasco de vidrio 10 g
10414345 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10700721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 209580100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7381-30-8 | C8H22O2Si2 | 206.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7381-30-8
Fórmula molecular C8H22O2Si2
Peso molecular (g/mol) 206.43
Número MDL MFCD00009640
Clave InChI JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis trimethylsiloxy ethane, 1,2-bis trimethylsilyloxy ethane, 2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, ethylene glycol bis trimethylsilyl ether, ethylenedioxybis trimethylsilane, 3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, 2,2,7,7-tetramethyl, 1,2-bis-trimethylsilyloxy ethane, 1,2-bis-trimethylsilanyloxy-ethane, ethylene glycol, di-tms, acmc-1bh50
PubChem CID 81858
Nombre IUPAC trimetil(2-trimetilsililoxietoxi)silano
SMILES C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 165°C to 166°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
Índice de refracción 1.4020 to 1.404
Cantidad 10 g
Gravedad específica 0.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.43
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.