Learn More
1,2-Bis(trimetilsiloxi)etano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450789
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450789 50 g 50 g
15440789 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63857.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7381-30-8 | C8H22O2Si2 | 206.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7381-30-8
Fórmula molecular C8H22O2Si2
Peso molecular (g/mol) 206.43
Número MDL MFCD00009640
Clave InChI JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis trimethylsiloxy ethane, 1,2-bis trimethylsilyloxy ethane, 2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, ethylene glycol bis trimethylsilyl ether, ethylenedioxybis trimethylsilane, 3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, 2,2,7,7-tetramethyl, 1,2-bis-trimethylsilyloxy ethane, 1,2-bis-trimethylsilanyloxy-ethane, ethylene glycol, di-tms, acmc-1bh50
PubChem CID 81858
SMILES C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 165°C to 171°C
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
Cantidad 50 g
Fórmula lineal (CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
Número UN UN1993
Beilstein 1744217
Temperatura de inflamación 51°C (124°F)
Nombre IUPAC trimetil(2-trimetilsililoxietoxi)silano
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.43
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.403
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.842