Learn More
1,2-Bis(trietoxisilil)etano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457008 25 mL 25 ml
15447008 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60530.AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16068-37-4 | C14H34O6Si2 | 354.59 g/mol
1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane is used as coating auxiliary agents, leather auxiliary agents, plastic auxiliary agents, surfactants and textile auxiliary agents. It is used to prepare mesoporous organosilica materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-bis(trietoxisilil)etano se utiliza para agentes auxiliares para recubrimientos, agentes auxiliares para el cuero, agentes auxiliares plásticos, tensioactivos y agentes auxiliares textiles. Se utiliza para preparar materiales organosílicos mesoporosos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, hidrocarburos aromáticos y alifáticos. Hidroliza con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16068-37-4
Fórmula molecular C14H34O6Si2
Peso molecular (g/mol) 354.59
Número MDL MFCD00239362
Clave InChI IZRJPHXTEXTLHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis triethoxysilyl ethane, 4,4,7,7-tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 4,4,7,7-tetraethoxy, ethylenebis triethoxysilane, bis triethoxysilyl ethane, hexaethoxydisilethylene, bis 1,2-triethoxysilyl ethane, 1,2-bis triethoxysilyl ethane,, triethoxysilyl ethyl triethoxysilane, triethoxy 2-triethoxysilylethyl silane
PubChem CID 85266
Nombre IUPAC 4,4,7,7-tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane
SMILES CCO[Si](CC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 119°C
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane
Cantidad 25 mL
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.411
Densidad 0.958
Fórmula lineal [-CH2Si(OC2H5)3]2
Información de solubilidad Soluble in alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Hydrolyzes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.59
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane