Learn More
1,2-Bis(trietoxisilil)etano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447008
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447008 5 mL 5 ml
15457008 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60530.AA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16068-37-4 | C14H34O6Si2 | 354.59 g/mol
1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane is used as coating auxiliary agents, leather auxiliary agents, plastic auxiliary agents, surfactants and textile auxiliary agents. It is used to prepare mesoporous organosilica materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-bis(trietoxisilil)etano se utiliza para agentes auxiliares para recubrimientos, agentes auxiliares para el cuero, agentes auxiliares plásticos, tensioactivos y agentes auxiliares textiles. Se utiliza para preparar materiales organosílicos mesoporosos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, hidrocarburos aromáticos y alifáticos. Hidroliza con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16068-37-4
Fórmula molecular C14H34O6Si2
Peso molecular (g/mol) 354.59
Número MDL MFCD00239362
Clave InChI IZRJPHXTEXTLHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis triethoxysilyl ethane, 4,4,7,7-tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 4,4,7,7-tetraethoxy, ethylenebis triethoxysilane, bis triethoxysilyl ethane, hexaethoxydisilethylene, bis 1,2-triethoxysilyl ethane, 1,2-bis triethoxysilyl ethane,, triethoxysilyl ethyl triethoxysilane, triethoxy 2-triethoxysilylethyl silane
PubChem CID 85266
Nombre IUPAC 4,4,7,7-tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane
SMILES CCO[Si](CC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 119°C
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane
Cantidad 5 mL
Fórmula lineal [-CH2Si(OC2H5)3]2
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Información de solubilidad Soluble in alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Hydrolyzes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.59
Porcentaje de pureza 95%
Índice de refracción 1.411
Densidad 0.958