Learn More
1,2-Bis(triclorosilil)etano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16534354 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16534354 5 g 5 g
16544354 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16534354 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 462030050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2504-64-5
Fórmula molecular C2H4Cl6Si2
Peso molecular (g/mol) 296.92
Clave InChI WDVUXWDZTPZIIE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC tricloro[2-(triclorosilil)etil]silano
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
Punto de fusión 24.0°C to 25.0°C
Temperatura de inflamación 65°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.94