Learn More
1,2-bis(tosiloxi)etano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyleneglycolditosylat |
| CAS | 6315-52-2 |
| Fórmula molecular | C16 H18 O6 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Ethylene glycol ditosylat, 1,2-Ethanediol, 1,2-bis(4-methylbenzenesulfonate) (ACI), 1,2-Ethanediol, bis(4-methylbenzenesulfonate) (9CI), Ethylene glycol, di-p-toluenesulfonate (6CI, 8CI), 1,2-Bis(4-methylbenzenesulfonyloxy)ethane, 1,2-Bis(p-toluenesulfonyloxy)ethane, 1,2-Bis(p-tolylsulfonyloxy)ethane, 1,2-Bistosyloxy ethane, 1,2-Di(p-tosyloxy)ethane, 1,2-Di(tosyloxy)ethane, 1,2-Ethanediol ditosylate, 1,2-Ethylene ditosylate, 2-(4-Methylphenyl)sulfonyloxyethyl 4-methylbenzenesulfonate, Di-O-tosylglycol, Ethane-1,2-diyl bis(4-methylbenzenesulfonate), Ethylene 1,2-bis(tosylate), Ethylene di-p-toluenesulfonate, Ethylene glycol 1,2-ditosylate, Ethylene glycol bis(p-toluenesulfonate), Ethylene glycol di-p-tosylate, Ethylene glycol ditoluenesulfonate, Ethylene glycol ditosylate, NSC 21094 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18O6S2/c1-13-3-7-15(8-4-13)23(17,18)21-11-12-22-24(19,20)16-9-5-14(2)6-10-16/h3-10H,11-12H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-metilbencenosulfonato de 2-(4-metilfenil)sulfoniloxietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 370.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.0545 |