Learn More
1,2-bis((pinacolato)boril)etano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Bis((pinacolato)boryl)ethane |
| CAS | 364634-18-4 |
| Fórmula molecular | C14 H28 B2 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethane, 2,2'-(1,2-Ethanediyl)bis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H28B2O4/c1-11(2)12(3,4)18-15(17-11)9-10-16-19-13(5,6)14(7,8)20-16/h9-10H2,1-8H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(CCB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)OC1(C)C |
| Nombre IUPAC | 4,4,5,5-tetrametil-2-[2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)etil]-1,3,2-dioxaborolano |
| Peso molecular (g/mol) | 281.99 |