Learn More
1,2-Bis(feniltio)etano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11331487 50 g 50 g
11321487 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02019.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 622-20-8 | C14H14S2 | 246.39 g/mol
1,2-Bis(phenylthio)ethane, is used for the synthesis of the bismaleimide resin, APO-BMI, used in syntactic foams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-bis(feniltio)etano se utiliza en la síntesis de la resina de bismaleimida, APO-BMI que se usa en espumas sintácticas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-20-8
Fórmula molecular C14H14S2
Peso molecular (g/mol) 246.39
Número MDL MFCD00014085
Clave InChI MHCVYAFXPIMYRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis phenylthio ethane, ethane, 1,2-bis phenylthio, bis phenylthio ethane, 1,1'-ethane-1,2-diylbis thio dibenzene, 2-phenylsulfanyl ethyl sulfanyl benzene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediylbis thio bis, 1,1'-1,2-ethanediylbis thio bis-benzene, 1,1'-ethane-1,2-diylbis thio bisbenzene, 2-phenylthioethylthio benzene
PubChem CID 69317
Nombre IUPAC 2-fenilsulfanilo-sulfanilbenceno
SMILES C(CSC1=CC=CC=C1)SC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(phenylthio)ethane
Punto de fusión 68°C to 70°C
Fórmula lineal C6H5SCH2CH2SC6H5
Cantidad 50 g
Beilstein 1877719
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.39
Porcentaje de pureza ≥98%