Learn More
1,2-Bis[p-(2-hidroxietoxicarbonil)benzoiloxi]etano, TRC
Código de producto. 30137542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137542 25 mg 25 miligramos
30137830 10 mg 10 miligramos
30012904 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB61955025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2144-69-6
Fórmula molecular C22 H22 O10
Peso molecular (g/mol) 446.404
Sinónimo 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediyl bis(2-hydroxyethyl) ester (9CI), Ethylene glycol, terephthalate (3:2) (8CI), Terephthalic acid, ester with ethylene glycol (2:3) (8CI), Terephthalic acid, ethylene bis(2-hydroxyethyl) ester (6CI, 7CI), 1,2-Bis[
Nombre IUPAC 1-O-[2-[4-(2-hidroxietoxicarbonil)benzoil]oxietilo] 4-O-(2-hidroxietil) benceno-1,4-dicarboxilato
SMILES OCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Bis(2-hydroxyethyl Terephthalate)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22O10/c23-9-11-29-19(25)15-1-5-17(6-2-15)21(27)31-13-14-32-22(28)18-7-3-16(4-8-18)20(26)30-12-10-24/h1-8,23-24H,9-14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.121
Porcentaje de pureza >95%