Learn More
1,2-bis(Metanosulfonamido)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468677 10 g 10 g
11458677 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19830.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7596-80-7 | C8H12N2O4S2 | 264.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7596-80-7
Fórmula molecular C8H12N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 264.31
Número MDL MFCD00276605
Clave InChI BYZJRLRCNOECEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis methanesulfonamido benzene, n,n'-1,2-phenylene dimethanesulfonamide, n-2-methanesulfonamidophenyl methanesulfonamide, n-2-methylsulfonyl amino phenyl methanesulfonamide, methylsulfonyl 2-methylsulfonyl amino phenyl amine, maybridge1_000065, n,n'-o-phenylenebis methanesulfonamide, o-phenylenediamine n,n'-bis methanesulfonamide, n-2-methanesulfonamido phenyl methanesulfonamide
PubChem CID 227307
Nombre IUPAC N-[2-(Metanosulfonamido)fenil]metanosulfonamida
SMILES CS(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1NS(C)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(methanesulfonamido)benzene
Punto de fusión 211°C to 214°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.32
Porcentaje de pureza 97%