Learn More
1,2-bis(heptanoiltio)glicerofosfocolina (en etanol) (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-bis(Heptanoylthio)glycerophosphocholine |
| CAS | 89019-63-6 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (S)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxoheptyl)thio]-3,5-dioxa-9-thia-4-phosphahexadecan-1-aminium 4-Oxide Inner Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO3/c1-7(2)13-6-11(15)8-4-10(14)12(16-3)5-9(8)13/h4-5,7,11,14-15H,6H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc2N(CC(O)c2cc1O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 6-metoxi-1-propan-2-il-2,3-dihidroindol-3,5-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 223.268 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.121 |