Learn More
Cloruro de níquel(II) 1,2-bis(difenilfosfino)etano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10310304 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10310304 25 g Frasco de vidrio 25 g
10427022 1 g Frasco de vidrio 1 g
10240072 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10310304 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 363230250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 14647-23-5 | C26H24Cl2NiP2 | 528.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14647-23-5
Fórmula molecular C26H24Cl2NiP2
Peso molecular (g/mol) 528.02
Número MDL MFCD00013313
Clave InChI XXECWTBMGGXMKP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 1,2-bis diphenylphosphino ethane nickel ii chloride
PubChem CID 131664338
Nombre IUPAC Níquel(2+) [2-(difenilfosfoniumil)etil]difenilfosfonios dicloruro
SMILES Cl[Ni]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 263.0°C to 265.0°C
Color De naranja a rojo
Análisis elemental 98.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.02
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.