Learn More
1,2-Bis(difenilfosfino)etano, 98+%
Código de producto. 10085373 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10085373 1 g Frasco de vidrio 1 g
10736351 10 g Frasco de vidrio 10 g
10376450 50 g Frasco de vidrio 50 g
15119193 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10085373 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147910010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1663-45-2 | C26H24P2 | 398,43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1663-45-2
Fórmula molecular C26H24P2
Peso molecular (g/mol) 398.43
Número MDL MFCD00003047
Clave InChI QFMZQPDHXULLKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis diphenylphosphino ethane, diphos, ethylenebis diphenylphosphine, bis diphenylphosphine ethane, bis 1,2-diphenylphosphino ethane, phosphine, 1,2-ethanediylbis diphenyl, phosphine, ethylenebis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphine ethane, 1,2-bis diphenylphosphino-ethane, unii-kl33qe52i4
PubChem CID 74267
ChEBI CHEBI:30669
Nombre IUPAC 2-difenilfosfaniletil(difenil)fosfano
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 138.0°C to 142.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,1254
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.41
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación