Learn More
1,2-Bis(difenilfosfino)etano, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420263 25 g 25 g
11430263 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420263 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11419.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1663-45-2 | C26H24P2 | 398.43 g/mol
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane is a bidendate ligand used in coordination chemistry to prepare metal complexes. It is involved in the metal-catalyzed allylic alkylation and decarboxylation of allylic esters. It is also used in 1,3-diene synthesis. Further, it is used in cycloaddition reactions and carbonylation reactions. In addition to this, it is used to prepare bis(dicyclohexylphosphino)ethane by hydrogenation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-bis(difenilfosfino)etano es un ligando bidentado utilizado en la química de coordinación para preparar complejos metálicos. Está involucrado en la alquilación alílica catalizada por metal y la decarboxilación de los ésteres alílicos. También se utiliza en la síntesis del 1,3-dieno. Asimismo, se utiliza en las reacciones de cicloadición y las reacciones de carbonilación. Además de esto, se utiliza para preparar bis(diciclohexilfosfino)etano por hidrogenación.
Solubilidad
Soluble en acetona, metanol y ácido clorhídrico alcohólico.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1663-45-2
Fórmula molecular C26H24P2
Peso molecular (g/mol) 398.43
Número MDL MFCD00003047
Clave InChI QFMZQPDHXULLKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis diphenylphosphino ethane, diphos, ethylenebis diphenylphosphine, bis diphenylphosphine ethane, bis 1,2-diphenylphosphino ethane, phosphine, 1,2-ethanediylbis diphenyl, phosphine, ethylenebis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphine ethane, 1,2-bis diphenylphosphino-ethane, unii-kl33qe52i4
PubChem CID 74267
ChEBI CHEBI:30669
Nombre IUPAC 2-difenilfosfaniletil(difenil)fosfano
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis (diphenylphosphino)ethane
Punto de fusión 138°C to 143°C
Fórmula lineal (C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2
Cantidad 25 g
Beilstein 761261
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetone,methanol and alcoholic hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.42
Porcentaje de pureza ≥97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane