Learn More
1,2-bis(Difenilfosfino)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464567 0.25 g 0.25 g
11454567 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21106.01
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 13991-08-7 | C30H24P2 | 446.47 g/mol
It acts as a ligand for Baeyer-Villiger Oxidation, cycloadditions and reductions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Actúa como ligando para la oxidación de Baeyer-Villiger, cicloadiciones y reducciones.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13991-08-7
Fórmula molecular C30H24P2
Peso molecular (g/mol) 446.47
Número MDL MFCD00014081
Clave InChI NFRYVRNCDXULEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis diphenylphosphino benzene, dppbz, dppbe, dppben, dppbenz, o-bis diphenylphosphino benzene, 1,2-bis dimethylphosphino benzene, o-phenylenebis diphenylphosphine, phosphine, phenylenebis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphanyl benzene
PubChem CID 498379
Nombre IUPAC (2-difenilfossanilfenil)-difenilfosfano
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene
Punto de fusión 185°C to 189°C
Cantidad 0.25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.47
Porcentaje de pureza 98%