Learn More
1,2-Bis(dimetilsilil)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11340378 2 g 2 g
11330378 0.5 g 0.50 g
11320378 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11340378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043755.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17985-72-7 | C10H16Si2 | 192.408 g/mol
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene is a protecting group-reagent for amines and amino acids forming benzostabase derivatives. It is an important raw material and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17985-72-7
Fórmula molecular C10H16Si2
Peso molecular (g/mol) 192.408
Número MDL MFCD00142462
Clave InChI MUUXBTFQEXVEEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis dimethylsilyl benzene, 1,2-phenylenebis dimethylsilane, 2-dimethyl, acmc-209efy, bis dimethylsilyl benzene, amtsi084, o-phenylenebis dimethylsilane, 2-dimethylsilylphenyl-dimethylsilane, 5,6-bis dimethylsilanediyl-1,3-cyclohexadiene
PubChem CID 6364986
Nombre IUPAC [2-(dimetil-$l{3}-silanil)fenil]-dimetilsilicio
SMILES C[Si](C)C1=CC=CC=C1[Si](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis (dimethylsilyl)benzene
Densidad 0.898 g/mL
Punto de ebullición 101°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Índice de refracción 1.514
Cantidad 2 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.43
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido