Learn More
1,2-Bis(dimetoxifosforil)benceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353678 2 g 2 g
11363678 0.5 g 0.50 g
11343678 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039273.04
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 15104-46-8 | C10H16O6P2 | 294.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15104-46-8
Fórmula molecular C10H16O6P2
Peso molecular (g/mol) 294.18
Número MDL MFCD00142461
Clave InChI TUKTVDDATWNXSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis dimethoxyphosphoryl benzene, tetramethyl 1,2-phenylenebis phosphonate, tetramethyl-1,2-phenylenediphosphonate, dimethyl 2-dimethoxyphosphoryl phenylphosphonate, acmc-20ap6x, bis dimethoxyphosphoryl benzene, 1,2-bis dimethoxyphosphinyl benzene, 1,2-bis dimethoxyphosphoryl benzene 500mg, 2-dimethoxycarbonyl phenyl dimethoxyphosphino-1-one
PubChem CID 2733153
Nombre IUPAC 1,2-bis(dimetoxifosforil)benceno
SMILES COP(=O)(C1=CC=CC=C1P(=O)(OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(dimethoxyphosphoryl)benzene
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 2 g
Número UN UN3464
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Bis(dimethoxyphosphoryl)benzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethyl-1,2-phenylenediphosphonate