Learn More
1,2-Bis(diciclohexilfosfino)etano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10146653 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10146653 1 g 1 g
10330374 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10146653 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 363850010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    122.65€ / 1 g
    Ahorro 19.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 23743-26-2 | C26H48P2 | 422.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23743-26-2
Fórmula molecular C26H48P2
Peso molecular (g/mol) 422.61
Número MDL MFCD00015521
Clave InChI BOUYBUIVMHNXQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis dicyclohexylphosphino ethane, ethylenebis dicyclohexylphosphine, phosphine, 1,2-ethanediylbis dicyclohexyl, 1,2-ethanediylbis dicyclohexyl phosphine, dicyclohexyl 2-dicyclohexylphosphanylethyl phosphane, bis 1,2-dicyclohexylphosphino ethane, pubchem6558, acmc-1capw, ethane-1,2-diylbis dicyclohexylphosphane, phosphine, 1,2-ethanediylbis*dicyclohexyl
PubChem CID 534202
Nombre IUPAC diciclohexil(2-diciclohexilfosfaniletil)fosfano
SMILES C1CCC(CC1)P(CCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane