Learn More
1,2-Bis(diclorofosfino)etano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10289603 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10289603 5 g Frasco de vidrio 5 g
10165330 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10289603 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 321470050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 28240-69-9 | C2H4Cl4P2 | 231.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28240-69-9
Fórmula molecular C2H4Cl4P2
Peso molecular (g/mol) 231.81
Número MDL MFCD00009609
Clave InChI SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis dichlorophosphino ethane, phosphonous dichloride, 1,2-ethanediylbis, ethylenebis dichlorophosphine, phosphonous dichloride, p,p'-1,2-ethanediylbis, phosphonous dichloride,p,p'-1,2-ethanediylbis, dichloro 2-dichlorophosphanyl ethyl phosphane, ethylenebis phosphonous dichloride, 1,2-bis dichlorophosphine ethane, 1, 2-bis dichlorophosphino ethane, pubchem6472
PubChem CID 119904
Nombre IUPAC dicloro(2-diclorofosfaniletil)fosfano
SMILES C(CP(Cl)Cl)P(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.5300g/mL
Punto de ebullición 70.0°C (1.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2PCH2CH2PCl2
Índice de refracción 1.5875 to 1.5935
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.53
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.81
Porcentaje de pureza 97%