Learn More
1,2-bis(Diclorofosfino)etano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404557
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404557 5 g 5 g
11494547 1 g 1 g
11414557 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21092.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28240-69-9 | C2H4Cl4P2 | 231.802 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28240-69-9
Fórmula molecular C2H4Cl4P2
Peso molecular (g/mol) 231.802
Número MDL MFCD00009609
Clave InChI SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 119904
Nombre IUPAC dicloro(2-diclorofosfaniletil)fosfano
SMILES C(CP(Cl)Cl)P(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Densidad 1.54
Punto de ebullición 70°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación None
Índice de refracción 1.588
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 1,2-bis dichlorophosphino ethane, phosphonous dichloride, 1,2-ethanediylbis, ethylenebis dichlorophosphine, phosphonous dichloride, p,p'-1,2-ethanediylbis, phosphonous dichloride,p,p'-1,2-ethanediylbis, dichloro 2-dichlorophosphanyl ethyl phosphane, ethylenebis phosphonous dichloride, 1,2-bis dichlorophosphine ethane, 1, 2-bis dichlorophosphino ethane, pubchem6472
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.81
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(dichlorophos