Learn More
1,2-bis(clorometoxi)etano (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-bis(Chloromethoxy)ethane |
| CAS | 13483-18-6 |
| Fórmula molecular | C4H8Cl2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ethylene glycol bis(chloromethyl) ether, NSC 508881 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8Cl2O2/c5-3-7-1-2-8-4-6/h1-4H2 |
| SMILES | ClCOCCOCCl |
| Nombre IUPAC | 1,2-bis(clorometoxi)etano |
| Peso molecular (g/mol) | 159.01 |