Learn More
1,2-Bis(clorodimetilsilil)etano, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387745 100 g 100 g
11377745 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02570.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13528-93-3 | C6H16Cl2Si2 | 215.26 g/mol
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane is used as Protecting Reagent for Primary Amines. It is also used in Medicine field, electronics industry and polymer material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-bis(clorodimetilsilil)etano se utiliza como reactivo de protección para aminas primarias. También se utiliza en el campo de la medicina, la industria electrónica y en materiales poliméricos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agua. Almacenar bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13528-93-3
Fórmula molecular C6H16Cl2Si2
Peso molecular (g/mol) 215.26
Número MDL MFCD00000505
Clave InChI VGQOKOYKFDUPPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis chlorodimethylsilyl ethane, ethylenebis chlorodimethylsilane, silane, 1,2-ethanediylbis chlorodimethyl, unii-b4ocj0e6j1, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-dichlorodisilethylene, chloro 2-chlorodimethylsilyl ethyl dimethylsilane, b4ocj0e6j1, 2,5-dichloro-2,5-dimethyl-2,5-disilahexane, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-dichloro-disylethylene
PubChem CID 83552
SMILES C[Si](C)(Cl)CC[Si](C)(C)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Punto de fusión 34°C to 40°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 1920141
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Nombre IUPAC cloro-[2-[cloro(dimetil)silil]etil]-dimetilsilano
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.27
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Sensibilidad Moisture sensitive