Learn More
1,2-Bis(clorodimetilsilil)etano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10308840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10308840 5 g Frasco de vidrio 5 g
10142141 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10308840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313260050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13528-93-3 | C6H16Cl2Si2 | 215.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13528-93-3
Fórmula molecular C6H16Cl2Si2
Peso molecular (g/mol) 215.26
Número MDL MFCD00000505
Clave InChI VGQOKOYKFDUPPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis chlorodimethylsilyl ethane, ethylenebis chlorodimethylsilane, silane, 1,2-ethanediylbis chlorodimethyl, unii-b4ocj0e6j1, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-dichlorodisilethylene, chloro 2-chlorodimethylsilyl ethyl dimethylsilane, b4ocj0e6j1, 2,5-dichloro-2,5-dimethyl-2,5-disilahexane, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-dichloro-disylethylene
PubChem CID 83552
Nombre IUPAC cloro-[2-[cloro(dimetil)silil]etil]-dimetilsilano
SMILES C[Si](C)(Cl)CC[Si](C)(C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35.0°C to 38.0°C
Punto de ebullición 198.0°C to 200.0°C
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [-CH2Si(CH3)2Cl]2
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 1251
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.27
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido de fusión baja