Learn More
1,2-Bis(7-metiloctil)ciclohexil-1,2-dicarboxilato, TRC
Código de producto. 30180092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180092 1 g 1 g
30180010 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180092 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4961001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 318292-43-2
Fórmula molecular C26 H48 O4
Peso molecular (g/mol) 424.66
Sinónimo 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(7-methyloctyl) ester (9CI), Bis(7-methyloctyl) cyclohexane-1,2-dicarboxylate, Bis(7-methyloctyl) tetrahydrophthalate
Nombre IUPAC bis(7-metiloctilo) ciclohexano-1,2-dicarboxilato
SMILES CC(C)CCCCCCOC(=O)C1CCCCC1C(=O)OCCCCCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(7-methyloctyl) ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H48O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h21-24H,5-20H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.3553