Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1, 2-Bis(4-pyridyl)ethylene |
| CAS | 13362-78-2 |
| Fórmula molecular | C12H10N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4,4'-vinylenedipyridine, 1,2-di 4-pyridyl ethylene, 1,2-bis 4-pyridyl ethylene, 1,2-di pyridin-4-yl ethene, trans-1,2-bis 4-pyridyl ethylene, 1,2-di-4-pyridylethene, e-1,2-di pyridin-4-yl ethene, pyridine, 4,4'-1e-1,2-ethenediylbis, 4-4-pyridylvinyl pyridine, pyridine, 4,4'-1,2-ethenediyl bis-, e |
| Clave InChI | MGFJDEHFNMWYBD-OWOJBTEDSA-N |
| SMILES | C1=CN=CC=C1C=CC2=CC=NC=C2 |
| Nombre IUPAC | 4-[(E)-2-piridin-4-iletenil]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 182.226 |
| PubChem CID | 776222 |
| Mostrar más |