Learn More
1,2-Bis(4-piridil)etano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10702325 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10702325 10 g Frasco de vidrio 10 g
10000600 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10702325 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106470100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4916-57-8 | C12H12N2 | 184.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4916-57-8
Fórmula molecular C12H12N2
Peso molecular (g/mol) 184.24
Número MDL MFCD00006451
Clave InChI DQRKTVIJNCVZAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis 4-pyridyl ethane, 1,2-di pyridin-4-yl ethane, 4,4'-ethylenedipyridine, 1,2-di 4-pyridyl ethane, 4,4'-ethane-1,2-diyldipyridine, unii-wo1evc302b, pyridine, 4,4'-1,2-ethanediyl bis, wo1evc302b, chembl70083, 4-2-pyridin-4-ylethyl pyridine
PubChem CID 78630
Nombre IUPAC 4-(2-piridin-4-iletil)piridina
SMILES C1=CN=CC=C1CCC2=CC=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Bis(4-pyridyl)ethane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 107.0°C to 113.0°C
Color Rosa o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)CH2CH2(C5H4N)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Bis(4-pyridyl)ethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.