Learn More
1,2-bis(4-metoxifenil)etanona, TRC
Código de producto. 30335560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335560 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30335560 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4898001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethanone
CAS 120-44-5
Fórmula molecular C16H16O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 4'-Methoxy-2-(p-methoxyphenyl)-acetophenone, 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethanone, 1,2-Bis(p-methoxyphenyl)ethanone, 1,2-Di-p-anisylethanone, 4,4'-Dimethoxydeoxybenzoin, 4-Methoxybenzyl 4-methoxyphenyl ketone, 4'-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)acetophenone, 4'-Methoxy-2-(p-methoxyphenyl)acetophenone, Deoxy-p-anisoin, Deoxyanisoin, Desoxy-p-anisoin, NSC 26660, NSC 8793, p-Methoxybenzyl p-methoxyphenyl ketone, α-(p-Methoxyphenyl)-p-methoxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O3/c1-18-14-7-3-12(4-8-14)11-16(17)13-5-9-15(19-2)10-6-13/h3-10H,11H2,1-2H3
SMILES O=C(C1=CC=C(OC)C=C1)CC2=CC=C(OC)C=C2
Nombre IUPAC 1,2-bis(4-metoxifenil)etan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 256.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.11