Learn More
1,2-bis(4-(benzo[d]oxazol-2-il)fenil)eteno, TRC
Código de producto. 30348397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348397 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30348397 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB410525500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
CAS 1533-45-5
Fórmula molecular C28 H18 N2 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Benzoxazole, 2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bis- (7CI,8CI), 2,2'-(1,2-Ethenediyldi-4,1-phenylene)bis[benzoxazole], 2,2'-(Vinylenedi-p-phenylene)bisbenzoxazole, 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene, 4,4'-Di(benzoxazol-2-yl)stilbene, Benetex OB 1, C.I. 40674, C.I. Fluorescent Brightener 393, Eastobrite OB 1, Eastobrite OB 3, Fluorescent Brightener 393, OB 1, Optical Brightener 1, TM, TM (UV stabilizer), Uvitex OB 1, Uvitex OB-ONE, p,p'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
Fórmula InChI InChI=1S/C28H18N2O2/c1-3-7-25-23(5-1)29-27(31-25)21-15-11-19(12-16-21)9-10-20-13-17-22(18-14-20)28-30-24-6-2-4-8-26(24)32-28/h1-18H
SMILES o1c(nc2ccccc12)c3ccc(C=Cc4ccc(cc4)c5oc6ccccc6n5)cc3
Nombre IUPAC 2-[4-[2-[4-(1,3-benzoxazol-2-il)fenil]etenil]fenil]-1,3-benzoxazol
Peso molecular (g/mol) 414.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.1368