Learn More
1,2-bis(4-(benzo[d]oxazol-2-il)fenil)eteno, TRC
Código de producto. 30348059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348059 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30348059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4105252.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
CAS 1533-45-5
Fórmula molecular C28 H18 N2 O2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Benzoxazole, 2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bis- (7CI,8CI), 2,2'-(1,2-Ethenediyldi-4,1-phenylene)bis[benzoxazole], 2,2'-(Vinylenedi-p-phenylene)bisbenzoxazole, 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene, 4,4'-Di(benzoxazol-2-yl)stilbene, Benetex OB 1, C.I. 40674, C.I. Fluorescent Brightener 393, Eastobrite OB 1, Eastobrite OB 3, Fluorescent Brightener 393, OB 1, Optical Brightener 1, TM, TM (UV stabilizer), Uvitex OB 1, Uvitex OB-ONE, p,p'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
Fórmula InChI InChI=1S/C28H18N2O2/c1-3-7-25-23(5-1)29-27(31-25)21-15-11-19(12-16-21)9-10-20-13-17-22(18-14-20)28-30-24-6-2-4-8-26(24)32-28/h1-18H
SMILES o1c(nc2ccccc12)c3ccc(C=Cc4ccc(cc4)c5oc6ccccc6n5)cc3
Nombre IUPAC 2-[4-[2-[4-(1,3-benzoxazol-2-il)fenil]etenil]fenil]-1,3-benzoxazol
Peso molecular (g/mol) 414.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.1368