Learn More
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-difenil-1-fosfolanil]etano, + 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485996 250 mg 250 miligramos
15475996 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60766.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 824395-67-7 | C34H36P2 | 506.61 g/mol
It is a DuPhos and BPE ligands which are highly efficient privileged ligands. It is a chiral phosphine ligand used in the asymmetric hydrogenation of allylic sulfoxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se trata de un ligando DuPhos y BP, que son ligandos privilegiados altamente eficaces. Es un ligando de fosfina quiral que se utiliza en la hidrogenación asimétrica desulfoxidas alílicas.
Solubilidad
Escasamente soluble (3,2E-5 g/l) (25 °C).
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a una temperatura inferior a la del ambiente. Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824395-67-7
Fórmula molecular C34H36P2
Peso molecular (g/mol) 506.61
Número MDL MFCD07369028
Clave InChI VHHAZLMVLLIMHT-CUPIEXAXSA-N
Sinónimo +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diphenylphospholano ethane, 1,2-bis 2s,5s-2,5-diphenylphospholan-1-yl ethane, 1,1'-ethylenebis 2alpha,5beta-diphenyltetrahydro-1h-phosphole, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diphenylphospholano ethane, kanata purity, 2s,5s-1-2-2s,5s-2,5-diphenylphospholan-1-yl ethyl-2,5-diphenylphospholane
PubChem CID 16218207
Nombre IUPAC (2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-difenilfosfolan-1-il]etil]-2,5-difenilfosfolano
SMILES C1CC(P(C1C2=CC=CC=C2)CCP3C(CCC3C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diphenyl-1-phospholanyl]ethane
Punto de fusión 143°C to 147°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Sparingly Soluble (3.2E-5 g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.6
Porcentaje de pureza ≥97%