Learn More
1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dimetilfosfolano)etano(ciclooctadieno)rodio(I) tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11925961 500 mg 500 miligramos
11915961 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435235000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 213343-65-8 | Molecular Formula: C22H40BF4P2Rh | Molecular Weight: 556.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 213343-65-8
Fórmula molecular C22H40BF4P2Rh
Peso molecular (g/mol) 556.22
Número MDL MFCD09038435
Clave InChI CVUPEPGZCZHSOF-BDNLEJQTNA-N
Sinónimo 1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, --1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, s,s-me-bpe-rh, --1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene-rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 12964417
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C[C@H]1CC[C@H](C)P1CCP1[C@@H](C)CC[C@@H]1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-Dimethylphospholano)ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 152.0°C to 156.0°C
Color Marrón a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 500 mg
Nombre IUPAC 1-[2-(2,5-dimetilfosfolan-1-il)etil]-2,5-dimetilfosfolano cicloocta-1,5-dieno tetrafluoroboranuro rodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dimethylphospholano)ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.