Learn More
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimetil-1-fosfolanil]etano, + 97 %, Alfa Aesar™
Código de producto. 15445606
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445606 250 mg 250 miligramos
15435606 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60265.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136779-26-5
Fórmula molecular C14H28P2
Peso molecular (g/mol) 258.326
Número MDL MFCD01073771
Clave InChI IRCDUOCGSIGEAI-XUXIUFHCSA-N
Sinónimo s,s-me-bpe, me-bpe, s,s, unii-23b6d1oycy, 23b6d1oycy, --1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane, s,s-me-bpe mi, s,s-me-bpe,-, 2s,5s-1-2-2s,5s-2,5-dimethylphospholan-1-yl ethyl-2,5-dimethylphospholane
PubChem CID 5702644
Nombre IUPAC (2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-dimetilfosfolan-1-il]etil]-2,5-dimetilfosfolano
SMILES CC1CCC(P1CCP2C(CCC2C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane
Densidad 0.938
Punto de ebullición 64°C to 67°C (0.06 mmHg)
Índice de refracción 1.535
Cantidad 250 mg
Número UN UN2845
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.32
Porcentaje de pureza ≥97%