Learn More
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropil-1-fosfolanil]benceno, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495726 1 g 1 g
15405736 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60407.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 147253-69-8 | C26H44P2 | 418.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147253-69-8
Fórmula molecular C26H44P2
Peso molecular (g/mol) 418.59
Número MDL MFCD02684550,MFCD02684550
Clave InChI RBVGOQHQBUPSGX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s,s-i-pr-duphos, rel-1,2-bis 2s,5s-2,5-diisopropylphospholan-1-yl benzene, s,s-ipr-duphos, 1,2-bis 2s,5s-2,5-diisopropylphospholan-1-yl benzene, --1,2-bis 2s,5s-2,5-di-iso-propylphospholano benzene, --1,2-bis 2s,5s-2,5-di-i-propylphospholano benzene, --1,2-bis 2s,5s-2,5-diisopropylphospholano benzene, kanata purity, 2s,5s-1-2-2s,5s-2,5-diisopropylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diisopropylphospholane
PubChem CID 11520495
Nombre IUPAC (2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-di(propan-2-il)fosfolan-1-il]fenil]-2,5-di(propan-2-il)fosfolano
SMILES CC(C)C1CCC(C(C)C)P1C1=CC=CC=C1P1C(CCC1C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]benzene
Punto de fusión 26°C to 43°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica −103° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.58
Porcentaje de pureza ≥97%