Learn More
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropil-1-fosfolanil]benceno, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405736
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15405736 250 mg 250 miligramos
15495726 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15405736
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60407.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 147253-69-8 | C26H44P2 | 418.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147253-69-8
Fórmula molecular C26H44P2
Peso molecular (g/mol) 418.59
Número MDL MFCD02684550,MFCD02684550
Clave InChI RBVGOQHQBUPSGX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s,s-i-pr-duphos, rel-1,2-bis 2s,5s-2,5-diisopropylphospholan-1-yl benzene, s,s-ipr-duphos, 1,2-bis 2s,5s-2,5-diisopropylphospholan-1-yl benzene, --1,2-bis 2s,5s-2,5-di-iso-propylphospholano benzene, --1,2-bis 2s,5s-2,5-di-i-propylphospholano benzene, --1,2-bis 2s,5s-2,5-diisopropylphospholano benzene, kanata purity, 2s,5s-1-2-2s,5s-2,5-diisopropylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diisopropylphospholane
PubChem CID 11520495
Nombre IUPAC (2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-di(propan-2-il)fosfolan-1-il]fenil]-2,5-di(propan-2-il)fosfolano
SMILES CC(C)C1CCC(C(C)C)P1C1=CC=CC=C1P1C(CCC1C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]benzene
Punto de fusión 26°C to 43°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica −103° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.58
Porcentaje de pureza ≥97%