Learn More
1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dietilfosfolano)benceno(ciclooctadieno)rodio(I) tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10545490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10545490 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10666840 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10545490 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435191000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 213343-64-7 | C30H48BF4P2Rh | 660.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 213343-64-7
Fórmula molecular C30H48BF4P2Rh
Peso molecular (g/mol) 660.37
Número MDL MFCD01862465
Clave InChI DSYBEQKPSKLNMC-RTXTXWNLNA-N
Sinónimo s,s-et-duphos-rh, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium l tetrafluoroborate
PubChem CID 11006841
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1C1=C(C=CC=C1)P1[C@@H](CC)CC[C@@H]1CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-Diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a naranja
Análisis elemental 52.4 to 56.8% C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno;(2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-dietilfosfolan-1-il]fenil]-2,5-dietilfosfolano; rodio; tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 660.37
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo