Learn More
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-difenil-1-fosfolanil]etano, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455436 250 mg 250 miligramos
15445436 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60046.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 528565-79-9 | C34H36P2 | 506.61 g/mol
It is used as ligands like DuPhos and BPE ligands and are highly efficient privileged ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como ligando como los ligandos DuPhos y BPE, que son ligandos privilegiados altamente eficaces.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(3,2E-5 g/l) (25 °C
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528565-79-9
Fórmula molecular C34H36P2
Peso molecular (g/mol) 506.61
Número MDL MFCD07369027
Clave InChI VHHAZLMVLLIMHT-DXCZPEQUNA-N
Sinónimo --1,2-bis 2r,5r-2,5-diphenylphospholano ethane, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diphenylphospholano ethane,, 1,2-bis 2r,5r-2,5-diphenylphospholan-1-yl ethane, 1,1'-ethylenebis 2beta,5alpha-diphenyltetrahydro-1h-phosphole, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diphenylphospholano ethane, kanata purity, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diphenylphospholan-1-yl ethyl-2,5-diphenylphospholane
PubChem CID 11420783
SMILES C(CP1[C@H](CC[C@@H]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P1[C@H](CC[C@@H]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diphenyl-1-phospholanyl]ethane
Punto de fusión 143°C to 147°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(3.2E-5 g/L) (25°C
Nombre IUPAC (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-difenilfosfolan-1-il]etil]-2,5-difenilfosfolano
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.6
Porcentaje de pureza ≥97%