Learn More
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane, 97+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15455456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455456 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15455456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60071.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129648-07-3
Fórmula molecular C14H28P2
Peso molecular (g/mol) 258.326
Número MDL MFCD01073770
Clave InChI IRCDUOCGSIGEAI-AAVRWANBSA-N
Sinónimo r,r-me-bpe, unii-1ls1afh1f1, 1ls1afh1f1, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano ethane, s,s-me-en-duphos, me-bpe, r,r, r,r-me-bpe mi, r,r-me-bpe, +, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl ethyl-2,5-dimethylphospholane
PubChem CID 2734555
Nombre IUPAC (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholan-1-yl]ethyl]-2,5-dimethylphospholane
SMILES CC1CCC(P1CCP2C(CCC2C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane
Densidad 0.94
Punto de ebullición 64°C to 67°C (0.06 mmHg)
Índice de refracción 1.534
Cantidad 1 g
Número UN UN2845
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.32
Porcentaje de pureza ≥97%