Learn More
1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropilfosfolano)benceno(ciclooctadieno)rodio(I) tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10331150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10331150 250 mg 250 miligramos
10047999 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10331150 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435202500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 569650-64-2
Fórmula molecular C34H56BF4P2Rh
Peso molecular (g/mol) 716.48
Número MDL MFCD07369039
Clave InChI AXLKBYDAACXFBH-KFORCWLUNA-N
Sinónimo 1,2-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano benzene 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, r,r-i-pr-duphos-rh, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-di-i-propylphospholano benzene 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 12964416
Nombre IUPAC λ¹-rodio(1+) (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno (2S,5S)-1-{2-[(2S,5S)-2,5-bis(propan-2-il)fosfolan-1-il]fenil}-2,5-bis(propan-2-il)fosfolano tetrafluoroboranuida
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)P1C1=CC=CC=C1P1[C@@H](CC[C@H]1C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis((2R,5R)-2,5-Diisopropylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a Amarillo
Análisis elemental 54.7 to 59.3% C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 716.48
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación