Learn More
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropil-1-fosfolanil]benceno, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455576 250 mg 250 miligramos
15445576 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60227.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 136705-65-2 | C26H44P2 | 418.586 g/mol
It is used as ligands like DuPhos and BPE ligands and are highly efficient privileged ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como ligando como los ligandos DuPhos y BPE, que son ligandos privilegiados altamente eficaces.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136705-65-2
Fórmula molecular C26H44P2
Peso molecular (g/mol) 418.586
Número MDL MFCD02684549
Clave InChI RBVGOQHQBUPSGX-MOUTVQLLSA-N
Sinónimo r,r-i-pr-duphos, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano benzene, 1,2-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholan-1-yl benzene, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-di-i-propylphospholano benzene, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano benzene, kanata purity, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diisopropylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diisopropylphospholane
PubChem CID 11327562
Nombre IUPAC (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-di(propan-2-il)fosfolan-1-il]fenil]-2,5-di(propan-2-il)fosfolano
SMILES CC(C)C1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3C(C)C)C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]benzene
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.57
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica +103° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.58
Porcentaje de pureza ≥97%