Learn More
1,2-Bis((2R,5R)-2,5-dietilfosfolano)benceno(ciclooctadieno)rodio(I) tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10535490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10535490 250 mg 250 miligramos
10812261 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10535490 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435182500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 228121-39-9 | Molecular Formula: C30H48BF4P2Rh | Molecular Weight: 660.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 228121-39-9
Fórmula molecular C30H48BF4P2Rh
Peso molecular (g/mol) 660.37
Número MDL MFCD01862464
Clave InChI DSYBEQKPSKLNMC-RTXTXWNLNA-N
PubChem CID 11549211
Nombre IUPAC ciclooctano; (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-dietilfosfolan-1-il]fenil]-2,5-dietilfosfolano; rodio; tetrafluoroborato
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1C1=C(C=CC=C1)P1[C@H](CC)CC[C@H]1CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis((2R,5R)-2,5-Diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a naranja
Análisis elemental 52.4 to 56.8% C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 660.37
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo