Learn More
(-)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047087.MC
Cantidad 100mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15454105
  • en la oferta / 100 miligramos
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
136705-77-6
722.63
XGPXBCKGQLCHDW-KYOOHHHUSA-M
5702639
CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC.C1CC=CCCC=C1.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Rh]
C31H48F3O3P2RhS-
MFCD00269860
--1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholono benzene cycloactadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane; rhodium; trifluoromethanesulfonate
(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;(2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-diethylphospholane;rhodium;trifluoromethanesulfonate
Especificaciones
[(R,R)Ethyl-DuPhosRh(COD)]CF3SO3
C31H48F3O3P2RhS-
100mg
--1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholono benzene cycloactadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane; rhodium; trifluoromethanesulfonate
CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC.C1CC=CCCC=C1.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Rh]
722.63
722.62
136705-77-6
MFCD00269860
Air Sensitive
XGPXBCKGQLCHDW-KYOOHHHUSA-M
(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;(2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-diethylphospholane;rhodium;trifluoromethanesulfonate
5702639
97%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos