Learn More
(+)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dietil-1-fosfolanil]etano, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465756
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465756 250 mg 250 miligramos
15455756 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60447.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 136705-62-9 | C18H36P2 | 314.434 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136705-62-9
Fórmula molecular C18H36P2
Peso molecular (g/mol) 314.434
Número MDL MFCD01073768
Clave InChI QOLRLVPABLMMKI-BRSBDYLESA-N
Sinónimo et-bpe, r,r, r,r-et-bpe, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholano ethane, r,r-et-bpe mi, bpe ligands r,r-et-bpe mi, phospholane, 1,1'-1,2-ethanediyl bis 2,5-diethyl-, 2r,2'r,5r,5'r, 1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholan-1-yl ethane, 1,1'-ethylenebis 2alpha,5beta-diethyl-1-phosphacyclopentane
PubChem CID 11433485
Nombre IUPAC (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-dietilfosfolan-1-il]etil]-2,5-dietilfosfolano
SMILES CCC1CCC(P1CCP2C(CCC2CC)CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]ethane
Densidad 0.939
Punto de ebullición 104°C to 106°C (0.05 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.525
Cantidad 250 mg
Número UN UN2845
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica +320° (c=1 in Hexane)
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.43
Porcentaje de pureza ≥97%