Learn More
(-)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dietil-1-fosfolanil]benceno, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495776 250 mg 250 miligramos
15485776 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60470.MD
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 136705-64-1 | C22H36P2 | 362.478 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136705-64-1
Fórmula molecular C22H36P2
Peso molecular (g/mol) 362.478
Número MDL MFCD00142335
Clave InChI GVVCHDNSTMEUCS-UAFMIMERSA-N
Sinónimo ethyl-duphos, r,r, r,r-ethyl-duphos, unii-7n2eb15paq, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholano benzene, r,r-et-duphos, 7n2eb15paq, --duphos, r,r-et-duphos mi, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane
PubChem CID 2734549
Nombre IUPAC (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-dietilfosfolan-1-il]fenil]-2,5-dietilfosfolano
SMILES CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene
Densidad 1.01
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.6
Cantidad 250 mg
Beilstein 4814174
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica −265° (c=1 in Hexane)
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.47
Porcentaje de pureza ≥97%