Learn More
1,2-bis[2-(Trifluorometil)fenil]etano, +97 %, +Thermo Scientific™
Código de producto. 11450368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450368 5 g 5 g
11440368 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24533.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287172-66-1
Fórmula molecular C16H12F6
Peso molecular (g/mol) 318.262
Número MDL MFCD01631639
Clave InChI OBMDBKNYJGWWJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis 2'-trifluoromethyl phenyl ethane, 1-trifluoromethyl-2-2-2-trifluoromethyl phenyl ethyl benzene, 1,2-bis-2-trifluoromethylphenyl ethane, 1,2-bis-2-trifluoromethyl phenyl ethane, 1,2-bis 2 trifluoromethyl phenyl ethane
PubChem CID 2773232
Nombre IUPAC 1-(trifluorometil)-2-[2-[2-(trifluorometil)fenil]etil]benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethane
Punto de fusión 74°C to 76°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.26
Porcentaje de pureza ≥97%