Learn More
1,2-bis(2-cloroetoxi)etano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane |
| CAS | 112-26-5 |
| Fórmula molecular | C6H12Cl2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,2-Bis(chloroethoxy)ethane, 1,8-Dichloro-3,6-dioxaoctane, 2-(2-Chloroethoxy)ethyl 2'-Chloroethyl Ether, Bis(2-chloroethoxy)ethane, Bis(chloroethoxy)ethane, Ethylene Glycol Bis(2-chloroethyl) Ether, Triethylene Glycol Dichloride, Triglycol Dichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12Cl2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2 |
| SMILES | ClCCOCCOCCCl |
| Nombre IUPAC | 1,2-bis(2-cloroetoxi)etano |
| Peso molecular (g/mol) | 187.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0214 |