Learn More
1,2-Bis(2-cloroetoxi)etano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449937 500 g 500 g
11439937 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22884.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-26-5 | C6H12Cl2O2 | 187.06 g/mol
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-bis(2-cloroetoxi)etano se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-26-5
Fórmula molecular C6H12Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 187.06
Número MDL MFCD00000976
Clave InChI AGYUOJIYYGGHKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis 2-chloroethoxy ethane, triglycol dichloride, triethylene glycol dichloride, ethane, 1,2-bis 2-chloroethoxy, 1,8-dichloro-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis chloroethoxy ethane, bis 2-chloroethoxy ethane, di 2-chloroethyl cellosolve, 2-2-chloroethoxy ethyl 2'-chloroethyl ether, unii-28jq82m13j
PubChem CID 8171
Nombre IUPAC 1,2-bis(2-cloroetoxi)etano
SMILES ClCCOCCOCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Punto de fusión -32°C
Densidad 1.197
Punto de ebullición 235°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.461
Cantidad 500 g
Número UN UN2810
Beilstein 506177
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.07
Porcentaje de pureza 97%