missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-bis(2-Cloroetoxi)etano, 97 %, ACROS Organics™

Código de producto. 11961638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11961638 100 mL cada uno
10479052 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11961638 Proveedor Afora N.º de proveedor 2022/E

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 112-26-5
Fórmula molecular C6H12Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 187.06
Número MDL MFCD00000976
Clave InChI AGYUOJIYYGGHKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis 2-chloroethoxy ethane, triglycol dichloride, triethylene glycol dichloride, ethane, 1,2-bis 2-chloroethoxy, 1,8-dichloro-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis chloroethoxy ethane, bis 2-chloroethoxy ethane, di 2-chloroethyl cellosolve, 2-2-chloroethoxy ethyl 2'-chloroethyl ether, unii-28jq82m13j
PubChem CID 8171
Nombre IUPAC 1-cloro-2-[2-(2-cloroetoxi)etoxi]etano
SMILES ClCCOCCOCCCl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1, 2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal (-CH2OCH2CH2Cl)2
Índice de refracción 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.07
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.