Learn More
1,2-bis(2-Cloroetoxi)etano, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10479052
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
cada uno
10479052 5 mL 5 ml
11961638 100 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10479052
Marca: Thermo Scientific Acros 349620050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 112-26-5
Fórmula molecular C6H12Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 187.06
Número MDL MFCD00000976
Clave InChI AGYUOJIYYGGHKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis 2-chloroethoxy ethane, triglycol dichloride, triethylene glycol dichloride, ethane, 1,2-bis 2-chloroethoxy, 1,8-dichloro-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis chloroethoxy ethane, bis 2-chloroethoxy ethane, di 2-chloroethyl cellosolve, 2-2-chloroethoxy ethyl 2'-chloroethyl ether, unii-28jq82m13j
PubChem CID 8171
Nombre IUPAC 1-cloro-2-[2-(2-cloroetoxi)etoxi]etano
SMILES ClCCOCCOCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (-CH2OCH2CH2Cl)2
Índice de refracción 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.07
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid