Learn More
1,2-bis(2-aminofenoxi)etano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane |
| CAS | 52411-34-4 |
| Fórmula molecular | C14 H16 N2 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N2O2/c15-11-5-1-3-7-13(11)17-9-10-18-14-8-4-2-6-12(14)16/h1-8H,9-10,15-16H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1OCCOc2ccccc2N |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2-aminofenoxi)etoxi]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 244.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.1212 |