Learn More
Ácido 1,2-Bis(2-aminofenoxi)-etano-N,N,N',N'-tetracético, hidrato de sal de tetrasodio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10065670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10065670 1 g Frasco de vidrio 1 g
10321491 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10065670 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 401650010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 336624-09-0 | C22H20N2Na4O10 | 564.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 336624-09-0
Fórmula molecular C22H20N2Na4O10
Peso molecular (g/mol) 564.37
Número MDL MFCD02683087
Clave InChI ZWSMLJACYSGFKD-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo BAPTA tetrasodium salt
Nombre IUPAC tetrasodio 2-{[2-(2-{2-[bis(carboxilatometil)amino]fenoxi}etoxi)fenil](carboximatometil)amino}acetato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)C1=C(OCCOC2=C(C=CC=C2)N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(2-aminophenoxy)-ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Complexometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.36
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo